Learn More
1-Octyne, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octyne |
| CAS | 629-05-0 |
| Formula molecolare | C8 H14 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Octine, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3 |
| SMILES | C#CCCCCCC |
| IUPAC Name | oct-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.2 |
| Peso formulazione | 110.1096 |