Learn More
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol |
| CAS | 86390-77-4 |
| Formula molecolare | C23 H42 O5 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (2S)-2-(Acetyloxy)-3-hydroxypropyl (9Z)-9-Octadecenoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)C |
| IUPAC Name | [(2S)-2-acetyloxy-3-hydroxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.58 |
| Peso formulazione | 398.3032 |