Learn More
Tocris Bioscience™ 1-Oleoyl lysophosphatidic acid sodium salt
Codice prodotto. 18005302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18005302 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18005302 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3854/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    132.30€ / 1mg
    Risparmia 7.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Endogenous agonist of LPA1 and LPA2
1-Oleoyl lysophosphatidic acid sodium salt is an endogenous agonist of the lysophospholipid receptors LPA1 and LPA2. 1-Oleoyl lysophosphatidic acid sodium salt inhibits differentiation of neural stem cells (NSCs) into neurons.
Note: This product is typically prepared in PBS, pH 7.2, at a concentration of up to approximately 4 mg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Oleoyl lysophosphatidic acid sodium salt
CAS 325465-93-8
Quantità 1 mg
Formula molecolare C21H40NaO7P
Peso formulazione 458.5
Purezza >98%
Peso molecolare 458.508