Learn More
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30003807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003807 50 mg 50mg
30004578 100 mg 100mg
30011884 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO87500050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81213-52-7
Formula molecolare C10 H18 N O3 S2
Molecular Weight (g/mol) 264.38
Sinonimo (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
IUPAC Name 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrole
SMILES CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Peso formulazione 264.0728