Learn More
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Codice prodotto. 30417260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30417260 25 mg
30416541 100 mg
30414369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30417260 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO87400025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37558-29-5
Formula molecolare C13 H17 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 281.28
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole-3-carboxylate
SMILES CC1(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxys
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H17N2O5/c1-12(2)7-8(13(3,4)15(12)19)11(18)20-14-9(16)5-6-10(14)17/h7H,5-6H2,1-4H3
Peso formulazione 281.1137