Learn More
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, 98+%
Codice prodotto. 15490538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490538 5 g 5g
15400548 25 g 25g
15410548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54191.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2232-08-8
Formula molecolare C10H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 222.26
Numero MDL MFCD00005285
InChI Key YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 75219
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Punto di fusione 76°C to 78°C
Quantità 5 g
Beilstein 612451
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 222.26
Percent Purity ≥98%