Learn More
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, TRC
Codice prodotto. 30457343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457343 50 mg 50mg
30449817 500 mg -
30449930 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457343 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT73385850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2232-08-8
Formula molecolare C10H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 222.26
Sinonimo 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)imidazole, 1-(p-Tolylsulfonyl)imidazole, 1-Tosyl-1H-imidazole, 1-Tosylimidazole, N-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, N-Tosylimidazole, NSC 109348, NSC 669590, p-Toluenesulfonic Acid Imidazolide
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazole
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Peso formulazione 222.0463