Learn More
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (main component of Egg Phosphatidylcholines / EPC, CAS 97281-44-2), Mikromol™
Descrizione
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (main component of Egg Phosphatidylcholines / EPC, CAS 97281-44-2)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine |
| CAS | 26853-31-6 |
| Nomi componenti o analita | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C42H82NO8P |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 760.08 |
| Quantità | 25 mg |