Learn More
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Codice prodotto. 17998684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998684 50 mg 50mg
17917934 100 mg 100mg
17997454 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17998684 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP15734550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17364-16-8
Formula molecolare C24H50NO7P
Molecular Weight (g/mol) 495.63
Sinonimo (7R)-3,5,9-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxotrioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Hexadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, 1-Hexadecanoyllysolecithin, 1-O-Palmitoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine, MPPC, Palmitoyl L-Lysophosphatidylcholine, Palmitoyl L-α-Lysolecithin, Palmitoyl L-α-Lysophosphatidylcholine, γ-Palmitoyl-L-α-lysophosphatidylcholine;
SMILES O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Peso formulazione 495.3325