Descrizione
For foodstuffs (FDA and (EU) Nr. 10/2011)
Specifica
Specifica
| Product Type | Scoop |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | FDA and (EU) Nr. 10/2011 |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1110 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 347 mm |