Learn More
1-Pentadecanethiol, TRC
Codice prodotto. 30410318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30410318 100 mg
30418060 500 mg
30409167 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30410318 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP267983100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25276-70-4
Formula molecolare C15H32S
Molecular Weight (g/mol) 244.48
IUPAC Name pentadecane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentadecanethiol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Peso formulazione 244.2225