Learn More
1-Pentadecanol, TRC
Codice prodotto. 30421675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421675 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP22044010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Formula molecolare C15 H32 O
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name pentadecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 228.41
Peso formulazione 228.2453