Learn More
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt, 98+%
Codice prodotto. 10473955 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473955 5 g Bottiglia in vetro 5g
10688624 25 g Bottiglia in vetro 25g
10698624 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10473955 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40€
    40.70€ / 5g
    Risparmia 2.70€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22767-49-3
Formula molecolare C5H11NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 174.19
Numero MDL MFCD00007541,MFCD00149548
InChI Key ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC Name sodium;pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 2 % max. (1 g, 120°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4SO3Na
Quantità 5 g
Beilstein 04, III, 23
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 174.2
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.