Learn More
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate, 98+%, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10485661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10485661 100 g Bottiglia in vetro 100g
10178230 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10485661 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 423201000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 207605-40-1 | C5H11NaO3S·H2O | 192.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207605-40-1
Formula molecolare C5H11NaO3S·H2O
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD00149548
InChI Key FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
IUPAC Name sodium;pentane-1-sulfonate;hydrate
SMILES CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Absorbance (0.25M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC water), 0.05 max. at 220nm, 0.03 max. at 230nm, 0.02 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm
Punto di fusione >300°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Quantità 100 g
Beilstein 04, III, 23
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.