Learn More
1-Pentanesulfonic acid sodium salt, monohydrate; 99.9%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17891371 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17891371 25 g 25g
11486972 5 g -
17801381 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17891371 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215181325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    233.10€ / 25g
    Risparmia 11.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Nome elemento 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
Content And Storage Store at Room Temperature.
Forma Crystalline Powder
Quantità 25 g
Aspetto White