Learn More
1-Pentanethiol, 97%
Codice prodotto. 11316896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316896 25 g 25g
11326896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04330.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-66-7
Formula molecolare C5H12S
Molecular Weight (g/mol) 104.21
Numero MDL MFCD00004907
InChI Key ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
PubChem CID 8067
IUPAC Name pentane-1-thiol
SMILES CCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentanethiol
Punto di fusione -76°C
Densità 0.841
Punti di ebollizione 125°C to 126°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 25 g
Numero UN UN1111
Beilstein 1730979
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 104.22
Percent Purity 97%