Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number 15641370
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Stainless Steel Can
71-41-0
C5H12O
88.15
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
6276
CHEBI:44884
pentan-1-ol
CCCCCO
71-41-0
C5H12O
88.15
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
6276
CHEBI:44884
pentan-1-ol
CCCCCO
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Pentanol
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Densità 0.811g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 136°C to 138°C
Punto d'infiammabilità 49°C (120.2°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4OH
Indice di rifrazione n20/D 1.409(lit.)
Quantità 1 L
Numero UN UN1105
Beilstein 1730975
Peso formulazione 88.15g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus™