Learn More
1-Penten-3-one (contains 0.1% BHT stabiliser), TRC
Codice prodotto. 30427595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2745901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pent-1-en-3-one
CAS 1629-58-9
Formula molecolare C5 H8 O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
SMILES CCC(=O)C=C
IUPAC Name pent-1-en-3-one
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Peso formulazione 84.0575