Learn More
1-Pentene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737167
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
109-67-1
C5H10
70.14
MFCD00003567
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
8004
pent-1-ene
CCCC=C
109-67-1
C5H10
70.14
MFCD00003567
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
8004
pent-1-ene
CCCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Pentene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -165.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 30.0°C
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2CH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.3704 to 1.3724
Quantità 25 mL
Beilstein 01,21
Indice di Merck 15,7234
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viscosità 0.202 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 70.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid