Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pentene |
| CAS | 109-67-1 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -165.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.6400g/mL |
| Punti di ebollizione | 30.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −28°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |