Learn More
1-Pentene, 97%
Codice prodotto. 10143803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10143803 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10229743 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10464463 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11358661 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10143803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268660250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-67-1
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.14
Numero MDL MFCD00003567
InChI Key YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC Name pent-1-ene
SMILES CCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -165.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6400g/mL
Punti di ebollizione 30.0°C
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.3704 to 1.3724
Quantità 25 mL
Beilstein 01,21
Indice di Merck 15,7234
Gravità specifica 0.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viscosità 0.202 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 70.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid