Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pentene |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -165.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.6400g/mL |
| Punti di ebollizione | 30.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −28°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Pentene
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 1
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentene