Learn More
1-Pentyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11383027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383027 1 g 1g
11393027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13399.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3954-13-0
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00144846
InChI Key VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
IUPAC Name 1-isocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentyl isocyanate
Densità 0.878
Punti di ebollizione 136°C to 137°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Odore Pungent
Formula lineare CH3(CH2)4NCO
Indice di rifrazione 1.415
Quantità 1 g
Numero UN UN3080
Beilstein 1746688
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 97%