Learn More
1-Pentylamine, 98%
Codice prodotto. 11459163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459163 100 g 100g
11449163 25 g 25g
11469163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459163 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11674.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.166 g/mol
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Pentylamine is used as a solvent, as a raw material in the manufacture of a variety of other compounds, including dyes, emulsifiers, and pharmaceutical products and as a flavoring agent.
Solubility
Soluble in alcohol, ether.
Notes
Air Sensitive. Store away from strong oxidizing agents. keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-58-7
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
Numero MDL MFCD00008236
InChI Key DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC Name pentan-1-amine
SMILES CCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentylamine
Punto di fusione -55°C
Densità 0.751
Punti di ebollizione 103°C to 105°C
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.411
Quantità 100 g
Numero UN UN1106
Beilstein 505953
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,598
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether.
Peso formulazione 87.17
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanamine