Learn More
1-Pentyne, 99%
Codice prodotto. 10105403 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10105403 5 g Bottiglia in vetro 5g
10686291 25 g Bottiglia in vetro 25g
10638324 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10105403 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303820050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-19-0
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.12
Numero MDL MFCD00009469
InChI Key IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC Name pent-1-yne
SMILES CCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentyne
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -106°C to 105°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C
Punto d'infiammabilità <−34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2C≡CH
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3880
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.69
Peso formulazione 68.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentyne