Learn More
1-Pentyne, 99%
Codice prodotto. 11317725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317725 25 g 25g
11307725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317725 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02479.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68.12 g/mol
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Pentyne has been used in preparation of:lithium acetylides, required for asymmetric synthesis of α,α-dibranched propargyl sulfinamides. It is also used to synthesize 7-hydroxy-10-methoxy-3H-naphtho[2.1-b]pyrans.
Solubility
Soluble in water. (1.05 g/L) at 20°C.
Notes
Store at 2-8°C. Incompatible with oxidizing agents. Store away from heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-19-0
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.12
Numero MDL MFCD00009469
InChI Key IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC Name pent-1-yne
SMILES CCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentyne
Punto di fusione -106°C
Densità 0.692
Punti di ebollizione 39°C to 41°C
Punto d'infiammabilità −20°C (−4°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3CH2CH2C≡CH
Indice di rifrazione 1.386
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1697133
Informazioni di solubilità Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Peso formulazione 68.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentyne