Learn More
1-Pentyne, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pentyne |
| CAS | 627-19-0 |
| Formula molecolare | C5H8 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Pentine, Propylacetylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3 |
| SMILES | CCCC#C |
| IUPAC Name | pent-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 68.12 |
| Peso formulazione | 68.0626 |