Learn More
1-Pentyne, TRC
Codice prodotto. 30418585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418585 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP28480010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentyne
CAS 627-19-0
Formula molecolare C5H8
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Pentine, Propylacetylene
InChI Formula InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
SMILES CCCC#C
IUPAC Name pent-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 68.12
Peso formulazione 68.0626