Learn More
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85%
Codice prodotto. 11331637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11331637 50 g 50g
11341637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11331637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04596.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 770-35-4
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00016861
InChI Key IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
IUPAC Name 1-phenoxypropan-2-ol
SMILES CC(O)COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenoxy-2-propanol
Densità 1.06
Punti di ebollizione 242°C to 244°C
Punto d'infiammabilità 120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 50 g
Beilstein 1941356
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche