Learn More
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30421254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421254 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421254 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP32272350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 3018-20-0
Formula molecolare C16 H16
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylnaphthalene, 1-Phenyltetralin.
InChI Formula InChI=1S/C16H16/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-5,7-9,11,16H,6,10,12H2
SMILES C1CC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC Name 1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 208.298
Peso formulazione 208.125