Learn More
1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 98+%
Codice prodotto. 11383946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11383946 1 g 1g
11393946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383946 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17073.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6797-44-0
Formula molecolare C10H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 191.186
Numero MDL MFCD00466576
InChI Key JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
PubChem CID 9576558
IUPAC Name (2E)-2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
SMILES CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Punto di fusione 128°C to 130°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Beilstein 1946580
Peso formulazione 191.19
Percent Purity ≥98%