Learn More
1-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Codice prodotto. 10603332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10603332 25 g Plastic bottle 25g
10506941 5 g Bottiglia in vetro 5g
10550594 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10603332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130590250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-56-1
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00003546
InChI Key PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
IUPAC Name 1-phenylethane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61°C to 67°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 272°C to 274°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOCH2CH(C6H5)OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, 907
Indice di Merck 15, 8991
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes