Learn More
(+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Codice prodotto. 15428829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15428829 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04551.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
CAS 93-56-1
Punto di fusione 66°C to 68°C
Punti di ebollizione 272°C to 274°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Formula molecolare C8H10O2
Numero MDL MFCD00003546
Quantità 5 g
Beilstein 1306723
Indice di Merck 14,8861
Sinonimo 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
InChI Key PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
IUPAC Name 1-phenylethane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 138.166
PubChem CID 7149
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%