Learn More
1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 99%
Codice prodotto. 10726803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10726803 10 g Bottiglia in vetro 10g
10551841 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10726803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205020100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 119-51-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-51-7
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00002115
InChI Key YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-hydroxyimino propiophenone, isonitrosopropiophenone, 2-hydroxyiminopropiophenone, 2-hydroxyimino-1-phenylpropan-1-one, propiophenone, isonitroso, 2-isonitrosopropiophenone, alpha-oximinopropiophenone, 1-phenyl-1,2-propanedione 2-oxime, .alpha.-oximinopropiophenone
PubChem CID 9566063
IUPAC Name (2E)-2-hydroxyimino-1-phenylpropan-1-one
SMILES C\C(=N/O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1, 2-propanedione-2-oxime
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 115.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COC(=NOH)CH3
Quantità 10 g
Beilstein 07, III, 3464
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals