Learn More
1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol-d5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol-d5 |
| CAS | 99430-79-2 |
| Formula molecolare | C13H8D5NO |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol-d5, alpha-Methyl-alpha-pyridylbenzyl Alcohol-d5, NSC 28862-d5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13NO/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12/h2-10,15H,1H3/i2D,3D,4D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(C)(O)c2ccccn2 |
| IUPAC Name | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-1-pyridin-2-ylethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.28 |
| Peso formulazione | 204.1311 |