Learn More
1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 10409300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10409300 50 g Bottiglia in vetro 50g
10205990 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10409300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170750500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-67-7
Formula molecolare C13H16O2
Molecular Weight (g/mol) 204.27
Numero MDL MFCD00037152
InChI Key QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
IUPAC Name 1-phenylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 119°C to 124°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H10CO2H
Quantità 50 g
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder