Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 84°C to 87°C |
| Colore | White to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5C3H4CO2H |
| Vedi altri risultati |