Learn More
1-Phenyl-1-hexyn-3-ol, 97%
Codice prodotto. 15450248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450248 25 g 25g
15440248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15450248 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53437.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1817-51-2 | C12H14O | 174.243 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1817-51-2
Formula molecolare C12H14O
Molecular Weight (g/mol) 174.243
Numero MDL MFCD00046687
InChI Key HGUIQUVFOYTZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1-hexyn-3-ol, 1-phenyl-1-hexyne-3-ol, 1-hexyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 582987
IUPAC Name 1-phenylhex-1-yn-3-ol
SMILES CCCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Densità 0.949
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.549
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.24
Percent Purity 97%