Learn More
1-Phenyl-1-propyne, 99%
Codice prodotto. 10177713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10177713 25 g Bottiglia in vetro 25g
10124190 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10177713 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171320250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 673-32-5
Formula molecolare C9H8
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009272
InChI Key GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
IUPAC Name prop-1-ynylbenzene
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1-propyne
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C≡CCH3
Indice di rifrazione 1.5630 to 1.5650
Quantità 25 g
Beilstein 05, 514
Gravità specifica 0.92
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid