Learn More
1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10252392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10252392 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10059231 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10252392 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10358CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 59575-91-6
Formula molecolare C12H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 220.70
Numero MDL MFCD00102147
InChI Key GVGSFONXPJCBIS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo phenyl pyridin-2-yl methanamine hydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine hydrochloride, phenyl-2-pyridylmethylamine, chloride, phenyl 2-pyridyl methanamine hydrochloride, phenyl pyridin-2-yl methylamine hydrochloride, alpha-pyridin-2-yl benzylamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine dihydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2775257
IUPAC Name phenyl(pyridin-2-yl)methanamine;hydrochloride
SMILES Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.16
Percent Purity 95%