Learn More
1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10602695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10602695 5 g Amber Glass Bottle 5g
10133044 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10052214 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10602695 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC75904DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6002-15-9
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
InChI Key VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
IUPAC Name 1-phenylimidazole-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 97%