Learn More
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10324192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10324192 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10160782 1 g Amber Glass Bottle 1g
10310494 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10324192 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Kemiska identifierare
CAS 1133-77-3
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD00463580
InChI Key FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 237056
IUPAC Name 2-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.