Learn More
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593192
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
4187-87-5
C9H8O
132.16
MFCD00021860
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
20155
1-phenylprop-2-yn-1-ol
C#CC(C1=CC=CC=C1)O
4187-87-5
C9H8O
132.16
MFCD00021860
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
20155
1-phenylprop-2-yn-1-ol
C#CC(C1=CC=CC=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0660g/mL
Punti di ebollizione 231.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HC≡CCH(OH)C6H5
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.066
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.