Learn More
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 392760050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 4187-87-5 Peso : 0.05500kg
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
4187-87-5 | |
132.16 | |
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N | |
20155 | |
C#CC(C1=CC=CC=C1)O |
C9H8O | |
MFCD00021860 | |
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol | |
1-phenylprop-2-yn-1-ol |
Specifica
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol | |
99°C | |
Glass bottle | |
1.066 | |
Yellow | |
5g | |
98.0 | |
98% min. (GC) | |
HC≡CCH(OH)C6H5 | |
1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol | |
C#CC(C1=CC=CC=C1)O | |
132.16 | |
132.16 | |
98+% |
1.0660g/mL | |
Authentic | |
1.5480 to 1.5510 (20°C, 589nm) | |
231.0°C to 233.0°C | |
22.0°C | |
4187-87-5 | |
100.0 | |
C9H8O | |
MFCD00021860 | |
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N | |
1-phenylprop-2-yn-1-ol | |
20155 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- (#1)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.