Learn More
1-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 11357486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357486 5 g 5g
11347486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357486 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09549.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4187-87-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4187-87-5
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.162
Numero MDL MFCD00021860
InChI Key UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
PubChem CID 20155
IUPAC Name 1-phenylprop-2-yn-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Punto di fusione 26°C to 30°C
Densità 1.087
Punti di ebollizione 231°C to 233°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Indice di rifrazione 1.55
Quantità 5 g
Beilstein 742365
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 98%