Learn More
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10390844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10390844 1 g Bottiglia in vetro 1g
10228943 5 g Bottiglia in vetro 5g
10146703 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10390844 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 392760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4187-87-5 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4187-87-5
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00021860
InChI Key UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
PubChem CID 20155
IUPAC Name 1-phenylprop-2-yn-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 22.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0660g/mL
Punti di ebollizione 231.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CCH(OH)C6H5
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.066
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (#1)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.