Learn More
1-Phenyl-2-propyn-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30424398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424398 250 mg 250mg
30418411 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30424398 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP336418250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Formula molecolare C9H8O
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
SMILES OC(C#C)c1ccccc1
IUPAC Name 1-phenylprop-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 132.15
Peso formulazione 132.0575