Learn More
1-Phenyl-2-thiourea, 97%
Codice prodotto. 10616792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616792 5 g Bottiglia in vetro 5g
10107703 25 g Bottiglia in vetro 25g
10036383 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616792 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207250050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-85-5
Formula molecolare C7H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 152.22
Numero MDL MFCD00004933
InChI Key FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC Name phenylthiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-2-thiourea
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148°C to 150°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHCSNH2
Quantità 5 g
Beilstein 12, 388
Indice di Merck 15, 7424
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,aq.ether,naoh,ethanol
Peso formulazione 152.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder