Learn More
1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30415364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30415364 250 mg
30416519 1 g
30421668 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30415364 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP229440250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52250-50-7
Formula molecolare C15H13N
Molecular Weight (g/mol) 207.27
Sinonimo 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
IUPAC Name 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
SMILES C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Peso formulazione 207.1048