Learn More
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10627512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627512 100 g Plastic bottle 100g
10617322 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627512 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155981000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 92-43-3
Formula molecolare C9H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 162.192
Numero MDL MFCD00003094
InChI Key CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC Name 1-phenylpyrazolidin-3-one
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 119°C to 123°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 24, 2
Indice di Merck 15, 7419
Peso formulazione 162.19
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico